Anti-HMGCS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E9]
Fournisseur: United States Biological
USBI127962EA 522 EUR InStock
USBI127962
Anti-HMGCS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HMGCS2 (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2 (mitochondrial))
Clonality: monoclonal
Clone: 1000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité