Anti-HSD17B8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F1]
Fournisseur: US Biological
USBI128101EA 522 EUR InStock
USBI128101
Anti-HSD17B8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD17B8 (hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 4F1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité