Anti-HSF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F11-A3]
Fournisseur: US Biological
USBI128109EA 522 EUR InStock
USBI128109
Anti-HSF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F11-A3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: HSF2 (heat shock transcription factor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F11-A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité