Anti-IKBKE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F7]
Fournisseur: US Biological
USBI128367EA 522 EUR InStock
USBI128367
Anti-IKBKE Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F7]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: IKBKE (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité