Anti-IL10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C10]
Fournisseur: US Biological
USBI128379EA 522 EUR InStock
USBI128379
Anti-IL10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 1C10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité