Anti-IL12RB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H6]
Fournisseur: US Biological
USBI128388EA 522 EUR InStock
USBI128388
Anti-IL12RB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL12RB2 (interleukin 12 receptor, beta 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2H6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité