Anti-IL18RAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G4]
Fournisseur: US Biological
USBI128419EA 522 EUR InStock
USBI128419
Anti-IL18RAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL18RAP (interleukin 18 receptor accessory protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité