Anti-IL1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B8]
Fournisseur: US Biological
USBI128422EA 522 EUR InStock
USBI128422
Anti-IL1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL1A (interleukin 1, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité