Anti-IRF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
USBI128535EA 567 EUR InStock
USBI128535
Anti-IRF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IRF9 (interferon regulatory factor 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité