Anti-IL20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H8]
Fournisseur: US Biological
USBI128541EA 522 EUR InStock
USBI128541
Anti-IL20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL20 (interleukin 20)
Clonality: monoclonal
Clone: 2H8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité