Anti-IQGAP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C5]
Fournisseur: US Biological
USBI128563EA 522 EUR InStock
USBI128563
Anti-IQGAP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C5]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IQGAP1 (IQ motif containing GTPase activating protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité