Anti-STT3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D4]
Fournisseur: United States Biological
USBI128655EA 522 EUR InStock
USBI128655
Anti-STT3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D4]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: STT3A (STT3A, subunit of the oligosaccharyltransferase complex (catalytic))
Clonality: monoclonal
Clone: 4D4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité