Anti-KDM8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F3]
Fournisseur: United States Biological
USBI128684EA 522 EUR InStock
USBI128684
Anti-KDM8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDM8 (lysine (K)-specific demethylase 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité