Anti-JMY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D7]
Fournisseur: United States Biological
USBI128685EA 522 EUR InStock
USBI128685
Anti-JMY Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JMY (junction mediating and regulatory protein, p53 cofactor)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité