Anti-KATNBL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E7]
Fournisseur: United States Biological
USBI128726EA 522 EUR InStock
USBI128726
Anti-KATNBL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KATNBL1 (katanin p80 subunit B-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 10000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité