Anti-KCNA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D8]
Fournisseur: United States Biological
USBI128733EA 522 EUR InStock
USBI128733
Anti-KCNA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCNA1 (potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 1 (episodic ataxia with myokymia))
Clonality: monoclonal
Clone: 2D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité