Anti-KCTD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F3]
Fournisseur: United States Biological
USBI128768EA 522 EUR InStock
USBI128768
Anti-KCTD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCTD9 (potassium channel tetramerization domain containing 9)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité