Anti-CEP104 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI128792EA 522 EUR InStock
USBI128792
Anti-CEP104 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CEP104 (centrosomal protein 104kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité