Anti-KLF10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G9]
Fournisseur: United States Biological
USBI128847EA 522 EUR InStock
USBI128847
Anti-KLF10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G9]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: KLF10 (Kruppel-like factor 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité