Anti-KLF12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D2]
Fournisseur: United States Biological
USBI128849EA 522 EUR InStock
USBI128849
Anti-KLF12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLF12 (Kruppel-like factor 12)
Clonality: monoclonal
Clone: 3D2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité