Anti-KLF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G12]
Fournisseur: United States Biological
USBI128855EA 522 EUR InStock
USBI128855
Anti-KLF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLF5 (Kruppel-like factor 5 (intestinal))
Clonality: monoclonal
Clone: 2G12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité