Anti-KLHDC4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G11]
Fournisseur: United States Biological
USBI128865EA 522 EUR InStock
USBI128865
Anti-KLHDC4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G11]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 1. 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: KLHDC4 (kelch domain containing 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Guinea pig, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité