Anti-KLHL4 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI128874EA 522 EUR InStock
USBI128874
Anti-KLHL4 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLHL4 (kelch-like family member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité