Anti-KLHL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B6]
Fournisseur: United States Biological
USBI128876EA 522 EUR InStock
USBI128876
Anti-KLHL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLHL4 (kelch-like family member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité