Anti-KLRC4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D10]
Fournisseur: United States Biological
USBI128902EA 522 EUR InStock
USBI128902
Anti-KLRC4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLRC4 (killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité