Anti-KPNA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4-1B5]
Fournisseur: United States Biological
USBI128914EA 522 EUR InStock
USBI128914
Anti-KPNA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4-1B5]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: KPNA1 (karyopherin alpha 1 (importin alpha 5))
Clonality: monoclonal
Clone: 2A4-1B5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité