Anti-LDHB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H6]
Fournisseur: United States Biological
USBI129039EA 522 EUR InStock
USBI129039
Anti-LDHB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H6]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: LDHB (lactate dehydrogenase B)
Clonality: monoclonal
Clone: 2H6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité