Anti-MD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H3]
Fournisseur: US Biological
USBI129514EA 522 EUR InStock
USBI129514
Anti-MD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MD1
Clonality: monoclonal
Clone: 1H3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité