Anti-MFN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H8]
Fournisseur: United States Biological
USBI129610EA 522 EUR InStock
USBI129610
Anti-MFN2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H8]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MFN2 (mitofusin 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 4H8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité