Anti-Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9-2C2]
Fournisseur: United States Biological
USBI129681EA 522 EUR InStock
USBI129681
Anti-Microglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9-2C2]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Microglobulin
Clonality: monoclonal
Clone: 3F9-2C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité