Anti-MPZL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E10]
Fournisseur: United States Biological
USBI129836EA 522 EUR InStock
USBI129836
Anti-MPZL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MPZL2 (myelin protein zero-like 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 20000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité