Anti-MT2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G2]
Fournisseur: United States Biological
USBI129947EA 522 EUR InStock
USBI129947
Anti-MT2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MT2A (metallothionein 2A)
Clonality: monoclonal
Clone: 6G2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Lambda
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité