Anti-NAV2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D11]
Fournisseur: US Biological
USBI130163EA 522 EUR InStock
USBI130163
Anti-NAV2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAV2 (neuron navigator 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité