Anti-NEDD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B4]
Fournisseur: US Biological
USBI130262EA 522 EUR InStock
USBI130262
Anti-NEDD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEDD9 (neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 9)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité