Anti-PDIA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A3]
Fournisseur: United States Biological
USBI131085EA 522 EUR InStock
USBI131085
Anti-PDIA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PDIA5 (protein disulfide isomerase family A, member 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 3A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité