Anti-PEX19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E4]
Fournisseur: US Biological
USBI131172EA 522 EUR InStock
USBI131172
Anti-PEX19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PEX19 (peroxisomal biogenesis factor 19)
Clonality: monoclonal
Clone: 20000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité