Anti-PIP5K1C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7D11]
Fournisseur: US Biological
USBI131363EA 522 EUR InStock
USBI131363
Anti-PIP5K1C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7D11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIP5K1C (phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, gamma)
Clonality: monoclonal
Clone: 7D11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité