Anti-PKD1L2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F6]
Fournisseur: US Biological
USBI131387EA 522 EUR InStock
USBI131387
Anti-PKD1L2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PKD1L2 (polycystic kidney disease 1-like 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 3F6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité