Anti-PNN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B4]
Fournisseur: US Biological
USBI131542EA 522 EUR InStock
USBI131542
Anti-PNN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PNN (pinin, desmosome associated protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 2B4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité