Anti-POMT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D9]
Fournisseur: United States Biological
USBI131609EA 522 EUR InStock
USBI131609
Anti-POMT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POMT2 (protein-O-mannosyltransferase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité