Anti-POMZP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E7]
Fournisseur: United States Biological
USBI131610EA 522 EUR InStock
USBI131610
Anti-POMZP3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E7]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: POMZP3 (POM121 and ZP3 fusion)
Clonality: monoclonal
Clone: 20000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité