Anti-PROCR Mouse Monoclonal Antibody [clone: M2]
Fournisseur: United States Biological
USBI131849EA 522 EUR InStock
USBI131849
Anti-PROCR Mouse Monoclonal Antibody [clone: M2]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: PROCR (protein C receptor, endothelial)
Clonality: monoclonal
Clone: M2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité