Anti-RGS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C4]
Fournisseur: United States Biological
USBI132529EA 522 EUR InStock
USBI132529
Anti-RGS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C4]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: RGS2 (regulator of G-protein signaling 2, 24kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 4C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité