Anti-RING Finger Protein 168 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E1]
Fournisseur: United States Biological
USBI132669EA 522 EUR InStock
USBI132669
Anti-RING Finger Protein 168 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E1]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 1. 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RING Finger Protein 168
Clonality: monoclonal
Clone: 30
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité