Anti-RUNX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Fournisseur: United States Biological
USBI132895EA 522 EUR InStock
USBI132895
Anti-RUNX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: RUNX2 (runt-related transcription factor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité