Anti-SLC7A7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B10]
Fournisseur: United States Biological
USBI133516EA 522 EUR InStock
USBI133516
Anti-SLC7A7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC7A7 (solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, y+L system), member 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 3B10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité