Anti-SOCS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G8]
Fournisseur: United States Biological
USBI133687EA 522 EUR InStock
USBI133687
Anti-SOCS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOCS4 (suppressor of cytokine signaling 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Tetrahymena
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité