Anti-SORD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D3]
Fournisseur: United States Biological
USBI133708EA 522 EUR InStock
USBI133708
Anti-SORD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1. 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: SORD (sorbitol dehydrogenase)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité