Anti-SORT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B3]
Fournisseur: United States Biological
USBI133710EA 522 EUR InStock
USBI133710
Anti-SORT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SORT1 (sortilin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité