Anti-SOX13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E8]
Fournisseur: United States Biological
USBI133716EA 522 EUR InStock
USBI133716
Anti-SOX13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOX13 (SRY (sex determining region Y)-box 13)
Clonality: monoclonal
Clone: 300000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité